Merck
1.02577
SAFC
Cellvento® CHO-220
Chemically defined cell culture medium
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
Poziom jakości
opis
shipped with cooling packs
Postać
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cellvento® CHO-220 chemically defined cell culture medium has been specially developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and the expression of monoclonal antibodies and recombinant proteins in suspension culture. The formulation is of non-animal origin, chemically defined and contains no hydrolysates or components of unknown composition. Cellvento® CHO-220 medium has been formulated without L-glutamine. It contains hypoxanthine and thymidine, and is available in dry powder form or as ready-to-use medium to fit to different experimental set-ups.
Zastosowanie
Cellvento® CHO-220 medium and its companion feeds have been designed for use with recombinant CHO-K1 suspension cells, but may also be suitable for other CHO cell lines.
  • Cellvento® CHO-220 medium should be used as an amplification and production medium in fed-batch applications (together with its companion feed product Cellvento® Feed-220).
  • Cellvento® products allow for flexibility in feed and feed supplement optimization of fed-batch processes.
This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Ilość
Formulated to contain 20.3 grams of powder per liter of medium.
Informacje prawne
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)