Kluczowe dokumenty
1.02532
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 1.0-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test komórek siarczanowych, photometric, 1.0-50.0 mg/L (SO42-), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
specyficzne anality
sulfate
zakres pomiaru
1.0-50.0 mg/L (SO42-)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 1,0 - 50,0 mg/l SO₄²- Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do EPA 375.4, APHA 4500-SO4 2- E i ASTM D516-11.
Spectroquant® Sulfate Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: Jony siarczanowe reagują z jonami baru tworząc lekko rozpuszczalny siarczan baru. Powstałe zmętnienie jest mierzone fotometrycznie (metoda turbidymetryczna).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami o średnicy 16 mm i wszystkimi odczynnikami wymaganymi do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C