Key Documents
1.02119
Calcium hydroxide
precipitated (≤ 0.0005% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 526
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Calcium hydroxide
About This Item
Polecane produkty
agency
USP
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Postać
solid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
rozpuszczalność
1.7 g/L
gęstość
2.24 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1