Kluczowe dokumenty
1.01722
Supelco
Barium fluoride
99.99 Suprapur®
Synonim(y):
Barium fluoride, Barium difluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-108-0
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Próba
99.99%
Postać
solid
siła działania
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
tw
2260 °C/1013 hPa
mp
1353 °C
rozpuszczalność
1.2 g/L
gęstość
4.89 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 20 ppm
Li (Lithium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.5 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppm
Informacje prawne
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1