1.01707
Calcium carbonate
6700002749, Technipur®
Synonim(y):
Kalcyt, Wapień
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
825 °C
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Może być również stosowany jako wszechstronny dodatek w szerokim zakresie zastosowań, takich jak kleje, uszczelniacze, wypełniacze dekoracyjne, szkliwo ceramiczne, tworzywa sztuczne, guma, powłoki, atramenty itp.