1.01638
BROLACIN agar (C.L.E.D. agar)
for the enumeration, isolation and preliminary identification of microorganisms
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
medium granules (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.4 (37 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
33.2 g/L
gęstość nasypowa
570 kg/m3
Zastosowanie
clinical
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Escherichia coli
Proteus spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3