Kluczowe dokumenty
1.01617
Millipore
Bulion BRYANT BURKEY zmodyfikowany przez BERGÉRE acc CNERNA (z resazyną i mleczanem ® prime)
NutriSelect® Prime, suitable for microbiology, for Clostridium spp., for C. tyrobutyricum
Synonim(y):
Bryant Burkey Broth z rezazyną i mleczanem, Bulion BB, Bulion BBMB
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
complies with (CNERNA)
Poziom jakości
Formularz
powder (dehydrated (DCM))
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Prime
warunki przechowywania
(Tightly closed. Dry)
metody
microbiological culture: suitable
kolor
yellow to brown
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
C. tyrobutyricum
Clostridium spp.
Opis ogólny
Bryant Burkey Broth with Resazurine and Lactate służy do oznaczania liczby przetrwalników Clostridium fermentujących kwas mlekowy w kiszonce, mleku i produktach mlecznych. Podczas procesu dojenia do surowego mleka wprowadzana jest niewielka liczba bakterii fermentacji kwasu masłowego (BAB) pochodzących z kiszonki. Gdy zanieczyszczone mleko jest wykorzystywane do produkcji sera, solanki serowe zostają zanieczyszczone odpornymi na ciepło zarodnikami Clostridia. Podczas dojrzewania solankowych, półtwardych i twardych serów (na przykład Gouda, Edammer, Emmentaler, Gruyere i Parmezan), "późno dmuchające" gazotwórcze Clostridia fermentują mleczan do kwasu masłowego, kwasu octowego i gazu (CO2 iH2). Gaz ten powoduje pęcznienie sera i jest odpowiedzialny za wadę określaną jako "późne dmuchanie" lub obrzęk maślany. Napęczniały ser ma nieprzyjemny smak. Głównym gatunkiem powodującym tę wadę jest C. tyrobutyricum. Inne Clostridia należące do bakterii fermentujących kwas masłowy (BAB) to C. butyricum lub C. sporogenes. Przyczynowymi bakteriami Clostridium spp. są beztlenowe Gram-dodatnie mikroorganizmy tworzące odporne na ciepło endospory, które przetrwają pasteryzację, ale nie UHT lub sterylizację mleka.
Zastosowanie
Bryant Burkey Broth (z rezazuryną i mleczanem) jest odpowiedni do selektywnego wzbogacania bakterii Clostridium spp. fermentujących mleczan(C. tryobutyricum), które są odpowiedzialne za "późne dmuchanie" w solonym w solance półtwardym serze.
Cechy i korzyści
  • Seria11831 prime oferuje sproszkowane, wysokiej jakości i ekonomiczne pożywki hodowlane, wszystkie wykonane z wyselekcjonowanych surowców.
  • Standardy regulacyjne dla branży F&B i farmaceutycznej
  • Kontrola jakości z testem promocji wzrostu zgodnie z normami regulacyjnymi (ISO, FDA-BAM, EP i USP; oraz kontrola jakości zgodnie z akredytacją ISO 17025)
Zasada
Metoda wykorzystuje procedurę MPN (Most Probable Number) do wykrywania obecności przetrwalników, ale nie komórek wegetatywnych, ponieważ próbki są podgrzewane w celu inaktywacji komórek wegetatywnych. Ponieważ przetrwalniki C. tyrobutyricum są bardziej wrażliwe na ciepło niż wiele innych Clostridium spp., należy unikać wyższych temperatur lub dłuższej obróbki cieplnej. Resazuryna jest wskaźnikiem redoks i monitoruje poziom tlenu. Skład odżywczy podłoża podstawowego, w szczególności wysoka jakość peptonów, umożliwia szybki wzrost bakterii Clostridium spp. fermentujących mleczan. Mleczan działa jako źródło węgla umożliwiające selektywny wzrost przetrwalników fermentujących mleczan i jest substratem do produkcji gazu przez Clostridium spp. Octan sodu ułatwia fermentację mleczanu przez C. tyrobutyricum. Octan sodu promuje również kiełkowanie zarodników, które jest aktywowane przez obróbkę cieplną próbki. Podniesiony korek parafinowy wskazuje na silną produkcję gazu.
Komentarz do analizy
Wygląd (przejrzystość)klarowny do prawie klarownegoWygląd (kolor)żółtawyWygląd (obszar utleniania)różowyWartość pH (25 °C)5.8 - 6.0Wzrost (Clostridium tyrobutyricum DSM 663)dobry do bardzo dobregoWzrost (Clostridium perfringens ATCC 10543)dobry do bardzo dobregoWzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))dobry do bardzo dobregoWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))dobry do bardzo dobregoWzrost (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))brakGaz (Clostridium tyrobutyricum DSM 663)+Gaz (Clostridium perfringens ATCC 10543)+Gaz (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))fair/brakGaz (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))-Gaz (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))-Inkubacja: do 3 dni; 35 °C; beztlenowe.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3