1.01517
Roztwór siarczanu srebra 10 g/l
in sulfuric acid (D = 1.84 g/ml) for COD determination
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NB.21
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
liquid
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
metody
photometry: suitable
gęstość
1.84 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Stężenie (Ag₂SO₄): 9,8 - 10,2 g/l
Stężenie (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Stężenie (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3