Kluczowe dokumenty
1.01468
Supelco
Anthrone
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
9,10-dihydro-9-oksoantracen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
201-994-0
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
Formularz
solid
mp
151-156 °C
rozpuszczalność
4.6 mg/L
gęstość nasypowa
450 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
Klucz InChI
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 98,0%
Tożsamość (spektrum IR): zgodna z
Wygląd: Prawie białe bladożółte do zielonkawożółtych krystaliczne igły lub krystaliczny proszek.
Rozpuszczalność w octanie etylu (20 g/l): odpowiada
Wygląd roztworu (do toluolu (50 g/l)): odpowiada
Wygląd roztworu (do kwasu siarkowego (96 %, 20 g/l)): odpowiada
Temperatura topnienia: 153 - 157 °C
Absorbancja roztworu odczynnika (425 nm; 0,5 g/l; kwas siarkowy 65 %): ≤ 0. 75 Absorbancja roztworu odczynnika (425 nm; 0,5 g/l; kwas siarkowy 65 %): ≤ 0.75
Absorbancja roztworu odczynnika (620 nm; 0,5 g/l; kwas siarkowy 65 %): ≤ 0,045
Fe (żelazo): ≤ 0.001 %
Czułość na węglowodany (A (620 nm, glukoza 750 µg/25 ml)): ≥ 0,90
Czułość na węglowodany (liniowość): zgodna
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,5 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3