Kluczowe dokumenty
1.00675
Supelco
Test komórek AOX
photometric, 0.05-2.50 mg/L (AOX), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
klasy czynnościowe analitów
adsorbable organic halides (AOX)
zakres pomiaru
0.05-2.50 mg/L (AOX)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 0,05 - 2,50 mg/l AOX Spectroquant®
Organiczne związki halogenowe są adsorbowane na węglu aktywnym, a następnie trawione po wypłukaniu wszelkich przylegających halogenków nieorganicznych. Powstały halogenek jest następnie oznaczany fotometrycznie.
Metoda adsorpcji jest analogiczna do EN ISO 9562.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Do przygotowania próbki i wzbogacenia AOX wymagany jest zakup Spectroquant® AOX Sample Preparation Set 1.00677 oraz Spectroquant® Enrichment Set 1.00678 wraz z testem komórkowym.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia płynne rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)