Kluczowe dokumenty
07-639
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT7 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prmt7(214572)
Specyficzność
Also known to cross-react with chimpanzee.
PRMT7
Immunogen
KLH-conjugated, synthetic peptide (KIFCSRANPTTGSVEWLEEDEHYD) corresponding to amino acids 2-25 of human Prmt7.
Zastosowanie
Anti-PRMT7 Antibody is a high quality Rabbit Polyclonal Antibody for the detection of PRMT7 & has been validated in WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HEK293 cells.
Opis wartości docelowych
85kDa
Postać fizyczna
70% storage buffer (0.1M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide) and 30% glycerol
Format: Purified
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
2 years at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of new drug sensitivity genes using genetic suppressor elements: protein arginine N-methyltransferase mediates cell sensitivity to DNA-damaging agents.
Gros, Laurent, et al.
Cancer Research, 63, 164-171 (2003)
Tina Branscombe Miranda et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 22902-22907 (2004-03-27)
We have identified a mammalian arginine N-methyltransferase, PRMT7, that can catalyze the formation of omega-NG-monomethylarginine in peptides. This protein is encoded by a gene on human chromosome 16q22.1 (human locus AK001502). We expressed a full-length human cDNA construct in Escherichia
A proteomic analysis of arginine methylated protein complexes
Boisvert, F. M., et al
Molecular and Cellular Proteomics, 2, 1319-1330 (2003)
Human protein arginine methyltransferases in vivo--distinct properties of eight canonical members of the PRMT family.
Herrmann, F; Pably, P; Eckerich, C; Bedford, MT; Fackelmayer, FO
Journal of Cell Science null