Kluczowe dokumenty
07-546
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ADAP/SLAP-130/Fyb
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FYB(2533)
Specyficzność
ADAP/SLAP-130/Fyb
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 755-768 mysiego białka wiążącego Fyn (ADAP/SLAP-130/Fyb)
Zastosowanie
Anti-ADAP/SLAP-130/Fyb Antibody to przeciwciało przeciwko ADAP/SLAP-130/Fyb do stosowania w WB i IP.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Kinazy i fosfatazy
Jakość
routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from RAW 264.7 macrophage cells
Opis wartości docelowych
130kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Signaling by Fyn-ADAP via the Carma1-Bcl-10-MAP3K7 signalosome exclusively regulates inflammatory cytokine production in NK cells.
Rajasekaran, K; Kumar, P; Schuldt, KM; Peterson, EJ; Vanhaesebroeck, B; Dixit, V; Thakar et al.
Nature Immunology null
A J Hunter et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(3), 1143-1147 (2000-01-21)
The role of integrin-mediated signaling events in T cell function remains incompletely characterized. We report here that alpha4beta1 integrin stimulation of H9 T cells and normal human T cell blasts results in rapid and transient tyrosine phosphorylation of the adapter
L Geng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(20), 11527-11532 (2001-09-13)
Aggregation of the high-affinity IgE receptor (FcepsilonRI) on mast cells activates a tyrosine phosphorylation cascade that is required for adhesion and degranulation events leading to the release of histamine and other inflammatory mediators. The full range of intracellular mediators that
N J Boerth et al.
The Journal of biological chemistry, 275(7), 5143-5152 (2000-02-15)
T cell antigen receptor (TCR) engagement results in protein-tyrosine kinase activation which initiates signaling cascades leading to induction of the interleukin-2 gene. Previous studies identified two substrates of the TCR-induced protein-tyrosine kinases, SH2 domain-containing leukocyte specific protein of 76 kDa
Chunyang Li et al.
EMBO molecular medicine, 7(6), 754-769 (2015-04-09)
PD-1 negatively regulates CD8(+) cytotoxic T lymphocytes (CTL) cytotoxicity and anti-tumor immunity. However, it is not fully understood how PD-1 expression on CD8(+) CTL is regulated during anti-tumor immunotherapy. In this study, we have identified that the ADAP-SKAP55 signaling module