07-473-AF555
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
H3K4me3, H3.3B, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 trimethylated, Histone H3, Lys4 trimethylated
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys4)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-473) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys4 trimethylation in HepG2 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2