Kluczowe dokumenty
07-356
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NR3A
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-GluN3A, Anty-NMDAR-L, Anty-NMDAR3A, Anty-NR3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN3A(116443)
Specyficzność
NR3A
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 1098-1113 (SRKTELEEYQKTNRTC) szczurzego NR3A
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Stres oksydacyjny
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-NR3A jest przeciwciałem przeciwko NR3A do stosowania w WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot in a rat brain microsomal protein preparation
Opis wartości docelowych
130kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hoau-Yan Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(35), 10961-10973 (2009-09-04)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by synaptic dysfunction and cardinal neuropathological features including amyloid plaques and neurofibrillary tangles. Soluble amyloid-beta (Abeta) can suppress synaptic activities by interacting with alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (alpha7nAChRs). Here, we show that alpha7nAChR and NMDA
NR3 protein expression in trigeminal neurons during postnatal development.
Kohji Ishihama, Jack E Turman
Brain Research null
Developmental regulation of the NMDA receptor subunits, NR3A and NR1, in human prefrontal cortex.
Henson, MA; Roberts, AC; Salimi, K; Vadlamudi, S; Hamer, RM; Gilmore, JH; Jarskog, LF; Philpot, BD
Cerebral Cortex (1991)
Roles of diverse glutamate receptors in brain functions elucidated by subunit-specific and region-specific gene targeting.
Mori, Hisashi and Mishina, Masayoshi
Life Sciences, 74, 329-336 (2003)
Amino terminal domain regulation of NMDA receptor function.
Herin, Greta Ann and Aizenman, Elias
European Journal of Pharmacology, 500, 101-111 (2004)