07-2184
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-acetyl-GAPDH (Lys160) Antibody, 0.5 mg/mL, from rabbit
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys160)
informacje o genach
human ... GAPDH(2597)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analyis: A representative lot immunoprecipitated acetyl GAPDH (Lys60) from LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate (Prof. Akira Sawa, Johns Hopkins University, Baltimore.).
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl GAPDH (Lys60) in LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate and not in untreated RAW264.7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1