Kluczowe dokumenty
07-2119
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-RalA (Ser194)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko Ral-A związane z Ras
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer194)
informacje o genach
human ... RALA(5898)
Opis ogólny
RalA i RalB to małe monomeryczne GTPazy z rodziny Ras, które mogą być aktywowane poprzez mechanizm zależny od Ras. Są one wysoce homologiczne (89%). Białka Ral są proksymalnymi efektorami onkogennego Ras, a ich aktywność jest niezbędna do wspierania procesu nowotworzenia w niektórych nowotworach. Mutanty Ras, które są wadliwe w aktywacji wszystkich znanych efektorów Ras z wyjątkiem Ral GEF, nadal są w stanie indukować inwazyjne fenotypy w transfekowanych komórkach, co sugeruje rolę Ral w tych procesach. RalA jest wymagany do niezależnej od zakotwiczenia proliferacji i nowotworzenia poprzez napędzanie montażu egzocyst i spolaryzowanej egzocytozy w komórkach nabłonkowych.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje RalA fosforylowaną w Ser194.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu RalA fosforylowanemu w Ser194.
Zastosowanie
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-RalA (Ser194) w niektórych lizatach komórek pierwotnych i przerzutowych oraz w niektórych niedopasowanych próbkach lizatu tkanki nowotworowej.
Wykryj białko fosfo-RalA (Ser194) za pomocą tego anty-fosfo-RalA (Ser194) zatwierdzonego do stosowania w teście WB i teście inhibicji peptydowej.
Jakość
Evaluated by Western Blot in PANC10.05 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho-RalA in PANC10.05 cell lysate. Peptide inhibition was observed with the addition of phospho peptides but not with the addition of non-phospho peptides.
Opis wartości docelowych
~25 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane przy ~20 kDa, 100 kDa i 130-170 kDa w niektórych lizatach komórkowych.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek PANC10.05
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1