07-210
Przeciwciało anty-AKAP 150
serum, Upstate®
Synonim(y):
Anty-AKAP75, Anty-AKAP79, Anty-H21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKAP1(8165)
Specyficzność
AKAP 150
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 428-449 szczurzego AKAP 150 (C-TTVGQAEEATVGQAEEATVGQA)
Zastosowanie
Anti-AKAP 150 Antibody to przeciwciało przeciwko AKAP 150 do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy i fosfatazy
Białko wiążące RNA (RBP)
Kinazy i fosfatazy
Białko wiążące RNA (RBP)
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on a rat brain cytosolic preparation
Opis wartości docelowych
150kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Antiserum
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
AKAP signaling in reinstated cocaine seeking revealed by iTRAQ proteomic analysis.
Reissner, KJ; Uys, JD; Schwacke, JH; Comte-Walters, S; Rutherford-Bethard, JL; Dunn et al.
The Journal of Neuroscience null
Gisela Garcia-Alvarez et al.
Molecular biology of the cell, 26(6), 1141-1159 (2015-01-23)
STIMs (STIM1 and STIM2 in mammals) are transmembrane proteins that reside in the endoplasmic reticulum (ER) and regulate store-operated Ca(2+) entry (SOCE). The function of STIMs in the brain is only beginning to be explored, and the relevance of SOCE
Wenwen Cheng et al.
eNeuro, 7(2) (2020-03-25)
The number and function of synaptic AMPA receptors (AMPARs) tightly regulates excitatory synaptic transmission. Current evidence suggests that AMPARs are inserted into the postsynaptic membrane during long-term potentiation (LTP) and are removed from the membrane during long-term depression (LTD). Dephosphorylation