07-1378
Anti-QIK (SIK2) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Qin-induced kinase, SNF1-like kinase 2, Salt-inducible protein kinase 2, salt-inducible kinase 2, salt-inducible serine/threonine kinase 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, canine, mouse, chicken, bovine, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIK2(23235)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
This lot detected QIK at 1:1,000-1:2,000 dilution in HeLa lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa Cell Lysate
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1