Kluczowe dokumenty
07-045
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HDAC5
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC5(10014)
Specyficzność
HDAC5
Immunogen
Syntetyczne peptydy sprzężone z KLH odpowiadające aminokwasom 536-545 i 194-206 (C-TKTGELPRQP i C-KSKEPTPGGLNHS) ludzkiego HDAC5
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Wykryj HDAC5, znaną również jako deacetylaza histonowa 5, za pomocą przeciwciała anty-HDAC5 (królicze przeciwciało poliklonalne), którego działanie wykazano w WB.
Zauważono słabsze barwienie u myszy i szczurów w porównaniu do ludzi.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract or HeLa whole cell lysate
Opis wartości docelowych
160 kDa
Postać fizyczna
0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl i 0,05% azydku sodu.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proteomic analyses of intermediate filaments reveals cytokeratin8 is highly acetylated--implications for colorectal epithelial homeostasis.
Sian H Leech,Caroline A Evans,Leila Shaw,Chi H Wong,Joanne Connolly,John R Griffiths et al.
Proteomics null
Hongbo Ling et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(20), 3779-3791 (2012-10-02)
Centrosome duplication is controlled both negatively and positively by a number of proteins. The activities and stabilities of those regulatory proteins are in many cases controlled by posttranslational modifications. Although acetylation and deacetylation are highly common posttranslational modifications, their roles
Lauren E Kernochan et al.
Human molecular genetics, 14(9), 1171-1182 (2005-03-18)
Increasing survival motor neuron 2 (SMN2) gene expression may be an effective strategy for the treatment of spinal muscular atrophy (SMA). Histone deacetylase (HDAC) inhibitors have been shown to increase SMN transcript and protein levels, but the specific role of
Oliver H Krämer et al.
The EMBO journal, 22(13), 3411-3420 (2003-07-04)
Histone-modifying enzymes play essential roles in physiological and aberrant gene regulation. Since histone deacetylases (HDACs) are promising targets of cancer therapy, it is important to understand the mechanisms of HDAC regulation. Selective modulators of HDAC isoenzymes could serve as efficient
Syed A H Zaidi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(11), 17-17 (2020-09-12)
We determined whether δ-opioid receptor agonist (SNC-121) regulates acetylation homeostasis via controlling histone deacetylases (HDACs) activity and expression in optic nerve head (ONH) astrocytes. ONH astrocytes were treated with SNC-121 (1 µM) for 24 hours. The HDAC activity was measured