06-926
Anti-p70 S6 Kinase (S6K) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
RPS6KB1, PS6K, S6K, S6K1, STK14A, p70(S6K)-alpha, p70-S6K, p70-alpha, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POTEM(641455)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1