Kluczowe dokumenty
06-559
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Pyk2
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2B(2185)
Specyficzność
Rozpoznaje Pyk2 i produkty jego degradacji; nie reaguje krzyżowo z FAK.
Immunogen
Białko fuzyjne GST zawierające aminokwasy 726-863 ludzkiego Pyk2
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-Pyk2 jest zatwierdzone do stosowania w IC, IP, WB do wykrywania Pyk2.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on mouse brain cytosolic RIPA lysates
Opis wartości docelowych
125 kDa
Postać fizyczna
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty RIPA cytozolowego mózgu myszy
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Eguchi et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 33(1 Pt 2), 201-206 (1999-02-04)
-PYK2, a recently identified Ca2+-sensitive tyrosine kinase, has been implicated in extracellular signal-regulated kinase (ERK) activation via several G protein-coupled receptors. We have reported that angiotensin II (Ang II) induces Ca2+-dependent transactivation of the epidermal growth factor receptor (EGFR) which
Effects of the integrin-linked kinase inhibitor QLT0267 on squamous cell carcinoma of the head and neck.
Younes, MN; Yigitbasi, OG; Yazici, YD; Jasser, SA; Bucana, CD; El-Naggar, AK; Mills, GB; Myers, JN
Archives of Otolaryngology--Head & Neck Surgery null
Rongfang Wei et al.
Cancer communications (London, England), 42(11), 1185-1206 (2022-08-31)
Multiple myeloma (MM) is the second most common hematological malignancy. An overwhelming majority of patients with MM progress to serious osteolytic bone disease. Aminoacyl-tRNA synthetase-interacting multifunctional protein 1 (AIMP1) participates in several steps during cancer development and osteoclast differentiation. This
p21 as a transcriptional co-repressor of S-phase and mitotic control genes.
Ferrandiz, N; Caraballo, JM; Garcia-Gutierrez, L; Devgan, V; Rodriguez-Paredes, M; Lafita et al.
Testing null
Mad3 negatively regulates B cell differentiation in the spleen by inducing Id2 expression.
Gore, Y; Lantner, F; Hart, G; Shachar, I
Molecular Biology of the Cell null