06203-M
Sodium hydroxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, ≥98.0%, pellets
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥98.0%
Formularz
pellets
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
zanieczyszczenia
residual solvents, complies
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.5% Na2CO3
≤20 ppm heavy metals (as Pb)
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
ślady kationów
Al: ≤0.001%
As: ≤2 ppm
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤10 ppm
Hg: ≤1 ppm
K: ≤0.1%
Pb: ≤0.5 ppm
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 06203
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1