Kluczowe dokumenty
06-1433
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Receptor podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-podobna kinaza tyrozynowa 2, FLT-2, protoonkogen c-Fgr, CD331
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
cell based assay: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
informacje o genach
human ... FGFR1(2260)
Opis ogólny
FGFR-1 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 1) jest członkiem rodziny białek podstawowego czynnika wzrostu fibroblastów i uważa się, że jest ważny w indukcji i rozprzestrzenianiu się łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Niedobór FGFR-1 powoduje śmierć po implantacji i został powiązany z neurofascyną i wzrostem neurytów. Ostatnio stwierdzono, że ekspresja FGFR-1 jest zwiększona u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym, a FGFR-1 może również odgrywać rolę we wczesnym tworzeniu się kończyn.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje FGFR-1 fosforylowany przy Tyr653/Tyr654.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Tyr653/Tyr654
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu FGFR-1 fosforylowanemu przy Tyr653/Tyr654.
Zastosowanie
Analiza testu inhibicji peptydowej: 0,2 µg/ml z reprezentatywnej partii peptydu zablokowanego w komórkach HEK293T transfekowanych FGFR-1.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Cytokiny i receptory cytokin
Wykryj fosfo-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) zatwierdzonego do stosowania w WB, teście funkcji komórek.
Jakość
Evaluated by Western Blot in untreated and lambda phosphatase-treated HEK293T cells transfected with FGFR1.
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected FGFR-1 in 10 µg of untreated and lambda phosphatase-treated HEK293T cells transfected with FGFR1.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~145 kDa.
FGFR-1 ma 19 izoform i osiem potencjalnych miejsc glikozylacji, które zwiększają oczekiwany rozmiar do 120 kDa dla niedojrzałej formy i 145 kDa dla dojrzałej formy receptora (Hisaoka, K., et al. (2011). JBC. 286(24):21118-21128).
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Nieleczone i leczone fosfatazą lambda komórki HEK293T transfekowane FGFR-1
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LTBP-2 Has a Single High-Affinity Binding Site for FGF-2 and Blocks FGF-2-Induced Cell Proliferation.
Menz, C; Parsi, MK; Adams, JR; Sideek, MA; Kopecki, Z; Cowin, AJ; Gibson, MA
Testing null
Álvaro Quintanal-Villalonga et al.
EBioMedicine, 53, 102683-102683 (2020-03-03)
Fibroblast growth factor receptor (FGFR)1 and FGFR4 have been associated with tumorigenesis in a variety of tumour types. As a therapeutic approach, their inhibition has been attempted in different types of malignancies, including lung cancer, and was initially focused on
Shichao Huang et al.
Stem cell reports, 8(1), 84-94 (2017-01-12)
Promoting neurogenesis is a promising strategy for the treatment of cognition impairment associated with Alzheimer's disease (AD). Ganoderma lucidum is a revered medicinal mushroom for health-promoting benefits in the Orient. Here, we found that oral administration of the polysaccharides and
Jakub Szymczyk et al.
Frontiers in oncology, 12, 1011762-1011762 (2022-10-25)
Cancer drug resistance is a common, unpredictable phenomenon that develops in many types of tumors, resulting in the poor efficacy of current anticancer therapies. One of the most common, and yet the most complex causes of drug resistance is a
Flora Cimmino et al.
Cancer cell international, 22(1), 174-174 (2022-05-01)
FGFR1 regulates cell-cell adhesion and extracellular matrix architecture and acts as oncogene in several cancers. Potential cancer driver mutations of FGFR1 occur in neuroblastoma (NB), a neural crest-derived pediatric tumor arising in sympathetic nervous system, but so far they have