06-1064
Przeciwciało anty-ITK/EMT/TSK
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza T-komórkowa indukowana IL2, kinaza EMT, kinaza specyficzna dla komórek T, kinaza tyrozynowo-białkowa Lyk, homolog mysiej kinazy T-komórkowej itk/tsk, kinaza tyrozynowo-białkowa ITK/TSK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITK(3702)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sygnalizacja
Zapalenie i immunologia
Sygnalizacja immunologiczna
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ITK/EMT/TSK in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Lizaty komórek Jurkat
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2