Kluczowe dokumenty
05-862
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-plazminogen/Angiostatyna, klon GMA-013
clone GMA-013, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GMA-013, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLG(5340)
Specyficzność
Plazminogen (kringle 1-3)
Immunogen
Oczyszczony ludzki plazminogen
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
To przeciwciało przeciwko plazminogenowi/angiostatynie, klon GMA-013, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania plazminogenu/angiostatyny.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on human plasminogen
Opis wartości docelowych
Pan 88kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczony DEAE
Przechowywanie i stabilność
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angiostatin and anti-angiogenic therapy in human disease.
Wahl, Miriam L, et al.
Recent Progress in Hormone Research, 59, 73-104 (2004)