Kluczowe dokumenty
05-858R
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-histonowe H4, pan, klon 62-10C-2, królicze monoklonalne
clone 62-10C-2, from rabbit
Synonim(y):
H4, histon H4, rodzina histonów H4, członek A, histon 1, H4a, klaster histonów 1, H4a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
62-10C-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H4C1(8359)
Opis ogólny
Histon H4 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Wyposażony w główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon H4 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
Specyficzność
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa oparta na 100% homologii sekwencji z wieloma gatunkami.
Immunogen
Epitop: Epitop mapowany na reszty 25-28.
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 17-28 histonu H4.
Zastosowanie
Użyj przeciwciała anty-histonowego H4, pan, klon 62-10C-2 (królicze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB do wykrywania histonu H4 znanego również jako histon H4.
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extracts.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected histone H4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
10 kDa Obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona królicza monoklonalna IgG w supernatancie w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl), zawierającym 40% glicerolu z 0,05% azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manti Guha et al.
PloS one, 13(11), e0206897-e0206897 (2018-11-15)
Telomeres protect against chromosomal damage. Accelerated telomere loss has been associated with premature aging syndromes such as Werner's syndrome and Dyskeratosis Congenita, while, progressive telomere loss activates a DNA damage response leading to chromosomal instability, typically observed in cancer cells
Saravanan S Karuppagounder et al.
Science translational medicine, 8(328), 328ra29-328ra29 (2016-03-05)
Disability or death due to intracerebral hemorrhage (ICH) is attributed to blood lysis, liberation of iron, and consequent oxidative stress. Iron chelators bind to free iron and prevent neuronal death induced by oxidative stress and disability due to ICH, but
Benjamin E L Lauffer et al.
The Journal of biological chemistry, 288(37), 26926-26943 (2013-07-31)
Histone deacetylases (HDACs) are critical in the control of gene expression, and dysregulation of their activity has been implicated in a broad range of diseases, including cancer, cardiovascular, and neurological diseases. HDAC inhibitors (HDACi) employing different zinc chelating functionalities such