Kluczowe dokumenty
05-837
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HHF-4/FOXJ1, klon 3-19
ascites fluid, clone 3-19, Upstate®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3-19, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXJ1(2302)
Specyficzność
HFH-4/FOXJ1
Immunogen
Pełnej długości homolog szczurzego czynnika jądrowego hepatocytów (HFH-4)/białko fuzyjne GST FOXJ1 (forkhead box protein J1)
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-HFH-4/FOXJ1, klon 3-19 jest wysokiej jakości mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania HFH-4/FOXJ1 i zostało zwalidowane w WB i IHC.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on modified RIPA lysates from rat lung
Opis wartości docelowych
Pan 60kDa
Postać fizyczna
Wodobrzusze
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J W Tichelaar et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 47(6), 823-832 (1999-05-20)
HNF-3/forkhead homologue-4 (HFH-4), a transcription factor of the winged-helix/forkhead family, was detected by immunohistochemistry in tissue of the developing mouse. HFH-4 protein was present in epithelial cells of the lung, trachea, oviduct, and embryonic esophagus, and in ependymal cells lining
Engineering of fibrillar decorin matrices for a tissue-engineered trachea.
Svenja Hinderer,Marianne Schesny,Alexandra Bayrak,Bettina Ibold,Martina Hampel et al.
Biomaterials null
Tsung-Wei Huang et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 47(1), 564-570 (2019-03-13)
Developing a biomaterial that promotes regeneration of both respiratory epithelium (RE) and olfactory neuroepithelium (ON) improves the surgical outcome of endoscopic sinus surgery. Although chitosan (CS) inhibits mucociliary differentiation of RE, it has been reported to regenerate ON. In addition