Kluczowe dokumenty
05-809
Sigma-Aldrich
Anti-trimethyl (Lys9)-phospho (Ser10)-Histone H3 Antibody, rabbit monoclonal
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K9me3S10P, Histone H3 (tri methyl K9, phospho S10)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer10), trimethylation (Lys9)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
Broad species cross-reactivity is expected
trimethyl (Lys9)-phospho (Ser10)-histone H3
Immunogen
KLH-conjugated, synthetic peptide containing the sequenc...ARme3KpS... in which me3K corresponds to trimethyl-lysine 9 and pS to phosphoserine 10 of human histone H3
Zastosowanie
Anti-trimethyl (Lys9)-phospho (Ser10)-Histone H3 Antibody is a rabbit monoclonal antibody for detection of trimethyl (Lys9)-phospho (Ser10)-Histone H3 also known as H3K9me3S10P, has been validated in WB, PIA, Mplex.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Opis wartości docelowych
Mr 17kDa
Postać fizyczna
0.2M Tris-glycine, pH 7.4, 0.15M NaCl, 100mM EDTA, 0.05% sodium azide, before the addition of glycerol to 30%
Format: Purified
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Stable for 2 years at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meng Wang et al.
Cancer research, 74(10), 2825-2834 (2014-03-22)
Therapeutics that target the epidermal growth factor receptor (EGFR) can enhance the cytotoxic effects of ionizing radiation (IR). However, predictive genomic biomarkers of this radiosensitization have remained elusive. By screening 40 non-small cell lung cancer cell (NSCLC) lines, we established