05-785
Anti-CD3ε Antibody, clone APA1/1
clone APA1/1, Upstate®, from mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
APA1/1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD3E(916)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1