Kluczowe dokumenty
05-777
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, rekombinowany klon ®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G10®, monoclonal
reaktywność gatunkowa
vertebrates
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
Opis ogólny
Niektóre reszty tyrozyny mogą być znakowane grupą fosforanową (fosforylowane) przez kinazy białkowe. (W stanie fosforylowanym jest ona określana jako fosfotyrozyna). Fosforylacja tyrozyny jest uważana za jeden z kluczowych etapów transdukcji sygnału i regulacji aktywności enzymatycznej. Pojawienie się przeciwciał anty-fosfotyrozynowych jest jednym z istotnych wydarzeń w badaniach nad transdukcją sygnału. Przed pojawieniem się przeciwciał antyfosfotyrozynowych, fosforylację tyrozylową białek i enzymów badano za pomocą niebezpiecznych i czasochłonnych eksperymentów radioaktywnych. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są powszechnie stosowane w western blotach po immunoprecypitacji docelowych białek w celu pomiaru fosforylacji tyrozylowej białek. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są również stosowane bezpośrednio na lizacie komórkowym w celu zbadania ogólnej zmiany poziomu fosforylacji tyrozyny w odpowiedzi na różne zabiegi.
Immunogen
Produkowany z komórek CHO wyrażających cDNA łańcucha ciężkiego i lekkiego przeciwciała 4G10. C-koniec łańcucha ciężkiego posiada znacznik heksa-histydynowy do oczyszczania i unieruchamiania za pomocą matryc powinowactwa niklowego.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon 4G10 jest rekombinowanym przeciwciałem, które wykrywa białka fosforylowane tyrozyną u wszystkich gatunków. To unikalne rekombinowane przeciwciało jest zatwierdzone do stosowania w IC, IH, IP, WB i zostało opublikowane w czasopismach recenzowanych.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on a modified RIPA lysate from EGF-treated human A431 carcinoma cells
Opis wartości docelowych
różnice
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G rekombinowane mysie IgG2bk 4G10 w 0,01 M buforze fosforanowym niezawierającym konserwantów, pH 7,1
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-302, lizat komórek A431 stymulowany przez EGF. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Informacje prawne
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sean Caenepeel et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 29, 96-96 (2010-07-17)
Activating mutations in Kit receptor tyrosine kinase or the related platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) play an important role in the pathogenesis of gastrointestinal stromal tumors (GIST). This study investigated the activity of motesanib, an inhibitor of vascular endothelial growth
Cytosolic lysine residues enhance anterograde transport and activation of the erythropoietin receptor.
Liron Yosha,Orly Ravid,Nathalie Ben-Califa,Drorit Neumann
The Biochemical Journal null
Kazunobu Tachibana et al.
Molecular and cellular biology, 25(11), 4693-4702 (2005-05-19)
The development of the cardiovascular system and the development of the early hematopoietic systems are closely related, and both require signaling through the Tie2 receptor tyrosine kinase. Although endothelial cells and hematopoietic cells as well as their precursors share common
Luyao Wang et al.
Genes & cancer, 11(3-4), 106-121 (2021-01-26)
The sfRon kinase is an important therapeutic target in ovarian cancer that contributes to prominent tumor growth and disease progression. We reasoned that a multi-kinase inhibition of sfRon pathway might be an effective strategy to achieve a sustained anti-tumor response
Trond Methi et al.
European journal of immunology, 38(9), 2557-2563 (2008-09-16)
T cells with short interfering RNA-mediated Lck-knockdown (kd) display paradoxical hyper-responsiveness upon TCR ligation. We have previously reported a possible mechanism for T-cell activation in cells with low levels of Lck depending on Grb2-SOS1 recruitment to the zeta-chain of TCR/CD3