Kluczowe dokumenty
05-661-I
Sigma-Aldrich
Anti-β-Tubulin Antibody, clone AA2
Synonim(y):
Łańcuch beta-5 tubuliny; beta-tubulina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AA2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 49.67 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rabbit, rat, mouse, bovine, hamster, human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... TUBB5(615087)
Opis ogólny
Łańcuch β tubuliny (UniProt: Q2KJD0; znany również jako łańcuch beta-5 tubuliny) jest kodowany przez gen TUBB (Gene ID: 615087) u człowieka. Tubulina jest głównym składnikiem mikrotubul (MT). MT są włóknami cytoszkieletu składającymi się z heterodimerów ofa/β-tubuliny, które samoorganizują się od głowy do ogona, tworząc protofilamenty i bocznie, tworząc pustą rurkę. heterodimery a/β łączą się od głowy do ogona, tworząc protofilamenty biegnące wzdłuż ściany mikrotubuli z podjednostką β-tubuliny skierowaną w stronę dodatniego końca mikrotubuli, nadając strukturalną biegunowość. Tubulina wiąże dwa mole GTP, jeden w miejscu wymiennym na łańcuchu β i jeden w miejscu niewymiennym na łańcuchu a. Dimery tubuliny nieustannie polimeryzują i depolimeryzują, a MT mogą przechodzić szybkie cykle montażu i demontażu. Pierwszy etap tworzenia MT, faza nukleacji, jest powolny. W obecności Mg2+ i GTP tubuliny a i β łączą się w sposób end-to-end, tworząc protofilamenty z naprzemiennymi podjednostkami a i β. GTP związany z β-tubuliną jest hydrolizowany do GDP podczas lub bezpośrednio po polimeryzacji. Osłabia to powinowactwo wiązania tubuliny do sąsiednich cząsteczek i sprzyja depolimeryzacji, która przyczynia się do dynamicznego zachowania MT. MT ulegają również treadmillingowi, w którym cząsteczki tubuliny związane z GDP są stale tracone z minusowego końca i zastępowane przez dodanie cząsteczek tubuliny związanych z GTP do plusowego końca tej samej MT. Różne modyfikacje potranslacyjne, w tym acetylacja, poliglutamylacja, poliglicylacja, detyrozylacja, fosforylacja i palmitoilacja, mogą regulować właściwości polimeryzacyjne tubulin i/lub ich interakcje z białkami związanymi z mikrotubulami i białkami motorycznymi. β-Tubulina ulega fosforylacji na serynie 172 przez CDK1 podczas cyklu komórkowego, od metafazy do telofazy, ale nie w interfazie. Fosforylacja ta hamuje wbudowywanie tubuliny w mikrotubule.
Specyficzność
Klon AA2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym β-tubulinę. Jego celem jest epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Oczyszczona β-tubulina z bydlęcego mózgu.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło β-Tubulinę w lizatach komórek A431.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła β-Tubulinę w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Abdelfattah, N., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):4541; Kelly, J.J., et al. (2015). J Cell Sci. 128(21):3947-60; Moreira, B.P., et al. (2017). J Cell Sci. 130(6):1179-1193; Verbist, K.C., et al. (2016). Nature. 532(7599):389-93).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła β-Tubulinę w zastosowaniach Immunocytochemii (Verbist, K.C., et al. (2016). Nature. 532(7599):389-93).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła β-Tubulinę w aplikacjach Western Blotting (Abdelfattah, N., et al. (2018). Nat Commun.;9(1):4541; Cho, J-H., et al. (2017). Nat Commun. 8(1):1848; Moreira, B.P., et al. (2017). J Cell Sci. 130(6):1179-1193; Ohshiro, K., et al. (2020). Genes Cancer. 11(1-2):43-52; Rawlinson, S.M., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):3057; Shrestha, P., et al. (2020). Nat Neurosci. 23(2):281-292; Terzaghi, L., et al. (2018). Reproduction. 155(3):273-282; Villar-Fincheira, P., et al. (2021). Front Physiol.12:722528).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła β-Tubulinę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Cho, J-H., et al. (2017). Nat Commun. 8(1):1848).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-β-Tubulin, klon AA2, nr kat. 05-661-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa β-Tubulinę i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1