05-661
Anti-β-Tubulin Antibody, clone AA2
clone AA2, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Tubulin beta-5 chain, beta 5-tubulin, beta Ib tubulin, beta-4 tubulin, tubulin beta polypeptide, tubulin beta-1 chain, tubulin, beta, tubulin, beta polypeptide
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AA2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Opis ogólny
Antibodies against beta Tubulin are useful as loading controls for Western Blotting. However it should be noted that levels of beta Tubulin may not be stable in certain cells. For example, expression of tubulin in adipose tissue is very low (Spiegelman and Farmer, Cell, 1982, 29(1):53-60) and therefore beta Tubulin should not be used as loading control for these tissues.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Western Blot Analysis:
0.1-1.0 µg/mL of this lot detected β-Tubulin in RIPA lysates from 3T3/A31, PC-12, Jurkat, and A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20ºC may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage
Komentarz do analizy
Included Positive Antigen Control: Catalog # 12-301, non-stimulated A431 lysate. Add 2.5 µL of 2-mercaptoethanol/100 µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 µg of reduced lysate per lane for minigels.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Loading controls in western blotting application.
Kontrole ładowania w aplikacji western blotting.