Kluczowe dokumenty
05-23-0310
Sigma-Aldrich
Peptyd natriuretyczny typu C, ludzki i świński
Member of the natriuretic peptide family that shares structural homology with ANP and plays a role in the regulation of body fluid homeostasis, vascular tone, and vascular growth.
Synonim(y):
CNP, GLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C93H157N27O28S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2197.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C1)C(=O)O)CC(C)C)CO)CCSC)CO)[C@H](CC)C)CCCN\C(=N\[H])\N)CC(=O)O)CC(C)C)
InChI
1S/C93H157N27O28S3/c1-12-52(10)76-91(146)104-42-72(127)108-65(44-122)88(143)114-57(26-30-149-11)82(137)118-64(43-121)80(135)103-39-70(125)106-58(31-48(2)3)78(133)101-41-74(129)110-68(92(147)148)47-151-150-46-67(109-73(128)40-100-77(132)54(23-16-18-27-94)111-89(144)66(45-123)119-85(140)59(32-49(4)5)105-69(124)37-96)90(145)116-62(35-53-21-14-13-15-22-53)79(134)102-38-71(126)107-60(33-50(6)7)84(139)112-55(24-17-19-28-95)81(136)115-61(34-51(8)9)86(141)117-63(36-75(130)131)87(142)113-56(83(138)120-76)25-20-29-99-93(97)98/h13-15,21-22,48-52,54-68,76,121-123H,12,16-20,23-47,94-96H2,1-11H3,(H,100,132)(H,101,133)(H,102,134)(H,103,135)(H,104,146)(H,105,124)(H,106,125)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,128)(H,110,129)(H,111,144)(H,112,139)(H,113,142)(H,114,143)(H,115,136)(H,116,145)(H,117,141)(H,118,137)(H,119,140)(H,120,138)(H,130,131)(H,147,148)(H4,97,98,99)/t52-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,76-/m0/s1
Klucz InChI
UHSBKBYWHCBDCJ-DYGWFTAGSA-N
Opis ogólny
Członek rodziny peptydów natriuretycznych, który dzieli strukturalną homologię z ANP i odgrywa rolę w regulacji homeostazy płynów ustrojowych, napięcia naczyniowego i wzrostu naczyń. Hamuje aktywność cyklazy adenylanowej w sposób zależny od stężenia. Stymuluje aktywność cyklazy guanylanowej w cząsteczkach. Wykazano, że wywiera działanie neuromodulujące niezależnie od aktywacji cyklazy guanylanowej lub hamowania cyklazy adenylanowej.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
cyklaza adenylanowa, cząsteczkowa cyklaza guanylanowa
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Tak
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Gly-Leu-Ser-Lys-Gly-Cys⁶-Phe-Gly-Leu-Lys-Leu-Asp-Arg-Ile-Gly-Ser-Met-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys²²-OH (wiązanie disiarczkowe: 6 → 22)].
Postać fizyczna
Sprzedawane na podstawie zawartości peptydów.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kelley, T., et al. 1997. Am. J. Respir. Cell. Mol. Biol. 16, 464; Inoue, A., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 703; Savoie, P., et al. 1995. FEBS Lett. 370, 6; Trachte, G.J., et al. 1995. Am. J. Physiol. 268, C978; Koller, K.J., et al. 1991. Science252, 120; Sudoh, T., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun. 168, 863.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3