05-164
Anti-PLCβ-1 Antibody
Upstate®, from mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, bovine, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLCB1(23236)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Lipid Signaling
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1