Kluczowe dokumenty
05-1571
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IGF-1R, klon 24-57
clone 24-57, from mouse
Synonim(y):
Antygen CD221, receptor IGF-I, receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu I, receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, rozpuszczalny IGF1R wariant 1, rozpuszczalny IGF1R wariant 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
24-57, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Opis ogólny
Istnieją dwa rodzaje receptorów IGF oparte na ich względnym powinowactwie do IGF1 i IGF2. Receptor IGF1 preferuje IGF1 nad IGF2 i słabo wiąże insulinę. Receptor IGF1 jest połączonym disiarczkiem heterotetramerycznym białkiem transmembranowym składającym się z dwóch podjednostek alfa (130 kDa) i dwóch podjednostek beta (95 kDa). Zarówno podjednostki alfa, jak i beta są kodowane w pojedynczym prekursorowym cDNA receptora. Receptor IGF1 ma zatem strukturę podobną do receptora insuliny. Polipeptyd proreceptora jest proteolitycznie rozszczepiany i łączony dwusiarczkiem w celu uzyskania dojrzałego receptora heterotetramerycznego. Receptor IGF1 ulega silnej ekspresji we wszystkich typach komórek i tkanek oraz ulega silnej nadekspresji w większości złośliwych tkanek, gdzie działa jako czynnik antyapoptotyczny poprzez zwiększanie przeżywalności komórek.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje IGF-IR.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu IGF-IR.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP. (Soos, M., et al. (1992). Journal of Biological Chemistry. 267(18):12955-12963.)
Kategoria badawcza
Metabolizm
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
To przeciwciało anty-IGF-1R, klon 24-57 jest zatwierdzone do stosowania w IH, IP do wykrywania IGF-1R.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human placental villi and tonsil tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected IGF-1R in human placental villi and tonsil tissue.
Opis wartości docelowych
155 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ludzkie kosmki łożyskowe i tkanka migdałków
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1