05-1248
Anti-monomethyl Histone H3 (Lys9) Antibody, clone CMA306
clone CMA306, from mouse
Synonim(y):
H3K9me1, Histone H3 (mono methyl K9), H3-K9-HMTase 1, Histone H3-K9 methyltransferase 1, Lysine N-methyltransferase 1A, Position-effect variegation 3-9 homolog, Su(var)3-9 homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, histone-lysine N-methyltransfe
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CMA306, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys9)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Peptide Inhibition: Representative lot data. Specificity confirmed by the ability of immunizing peptide to abolish detection of monomethyl Histone H3 (Lys9) (Lane 7) in western blot analysis of HeLa acid extracts and various other modified histone peptides.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 500 ng of recombinant Histone H3 and 10 µg of HeLa acid extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Recombinant Histone H3 and HeLa acid extract.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2