Kluczowe dokumenty
05-665-AF555
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko aktywnej beta-kateninie, klon 8E7, Alexa 555
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Synonim(y):
Katenina beta-1, beta-katenina, aktywna beta-katenina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 555
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Opis ogólny
Katenina beta-1 (UniProt P35222; znana również jako beta-katenina) jest kodowana przez gen CTNNB1 (znany również jako CTNNB, MRD19) (ORF OK/SW-cl.35, beta-katenina jest wielofunkcyjnym białkiem zaangażowanym w regulację adhezji komórka-komórka i kontrolę szlaku sygnałowego Wnt. beta-katenina zawiera w swoim centralnym regionie 12 powtórzeń armadillo, które pośredniczą w jej interakcji z różnymi białkami, w tym aksyną, gruczolakowatą polipowatością coli (APC) i czynnikami transkrypcyjnymi z rodziny czynnika komórek T (TCF). Domena C-końcowa (CTD) beta-kateniny jest związana z funkcjami transkrypcyjnymi, podczas gdy domena N-końcowa (NTD) zawiera kilka miejsc modyfikacji potranslacyjnej (ubikwitynacja, acetylacja i fosforylacja), w tym reszty Ser33/Ser37/Thr41, ważne dla regulacji stabilności beta-kateniny. W przypadku braku aktywacji szlaku Wnt, beta-katenina jest zatrzymywana w cytoplazmie w "kompleksie niszczącym" z aksyną, APC i GSK3beta, gdzie jest konstytutywnie przeznaczona do degradacji proteasomalnej w wyniku stałej fosforylacji przez GSK3beta. Aktywacja szlaku Wnt powoduje stabilizację i translokację jądrową beta-kateniny, co skutkuje transkrypcją genów docelowych beta-kateniny. Oprócz GSK3beta, PKCalpha również fosforyluje reszty Ser33/37/Thr41 beta-kateniny, a beta-katenina Ser45 jest znanym miejscem fosforylacji dla CK1alfa. Ponadto HDAC6 i czynnik związany z p300/CBP (PCAF) regulują acetylację Lys49 beta-kateniny.
Specyficzność
Eptiop przeciwciała jest w 100% zachowany u danio pręgowanego.
Rozpoznaje aktywną formę β-kateniny, pozbawioną fosforylacji na Ser37 lub Thr41.
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające resztom 1-100 ludzkiej β-kateniny z c-końcowym znacznikiem histydynowym.
Epitop: Epitop odpowiada resztom aminokwasowym 36-44 (HSGATTTAP) ludzkiej β-kateniny.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło aktywną beta-kateninę w komórkach NIH/3T3.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło aktywną-β-kateninę w ludzkiej tkance gruczolakoraka okrężnicy i jelita grubego.
Wykazano, że wersja nieskoniugowana (nr kat. 05-665) działa w WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Adhezja (CAMs)
To przeciwciało anty-aktywnej-β-kateniny, klon 8E7, Alexa Fluor 555 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii do wykrywania aktywnej-β-kateniny.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
~85 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało koniugatu w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Ye et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 51(2), 961-978 (2018-11-23)
Interferon consensus sequence-binding protein 8 (IRF8) belongs to a family of interferon (IFN) regulatory factors that modulates various important physiological processes including carcinogenesis. As reported by others and our group, IRF8 expression is silenced by DNA methylation in both human
Kunrong Cheng et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 320(4), G627-G643 (2021-02-11)
Rho guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) regulate Rho GTPase activity and cytoskeletal and cell adhesion dynamics. βPix, a CDC42/RAC family RhoGEF encoded by ARHGEF7, is reported to modulate human colon cancer cell proliferation and postwounding restitution of rat intestinal epithelial