Kluczowe dokumenty
05-23-3831
Sigma-Aldrich
BQ-123, Sodium Salt
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 µM for ETB).
Synonim(y):
BQ-123, Sodium Salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H41N6O7 · Na
Masa cząsteczkowa:
632.68
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A highly potent and selective ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB).
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 μM for ETB).
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
ETA (endothelin) receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB
Opakowanie
Yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Val-Leu-D-Trp, Na)
Postać fizyczna
Supplied as a sodium salt. Sold on the basis of peptide content.
Inne uwagi
Nambi, P., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.277, 1567.
Bax, W.A., and Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1