04-1555
Anti-Mdmx Antibody, clone 8C6
clone 8C6, from mouse
Synonim(y):
Double minute 4 protein, MDM4-related protein 1, Mdm2-like p53-binding protein, Mdm4 p53 binding protein homolog (mouse), Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein, Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 4, p53 binding protein (mo
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM4(4194)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory for this application. (Gilkes, D., et al. (2008). Molecular and Cellular Biology. 28(6):1999-2010.)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratoryfor this application. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory for this application. (Changgong, L., et al. (2002). Molecular and Cellular Biology. 22(21):7562-7571.)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Mdmx on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
MCF-7 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1