Kluczowe dokumenty
04-1551
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SMRT, klon 1SM-1E7
ascites fluid, clone 1SM-1E7, from mouse
Synonim(y):
Białko z powtórzeniem CTG 26, mediator wyciszania receptora kwasu retinowego i hormonu tarczycy, czynnik wiążący receptor T3, korepresor związany z tarczycą, receptorem kwasu retinowego, korepresor receptora jądrowego 2, mediator wyciszania dla retinoidów i tarczycy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1SM-1E7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Mediator wyciszania receptora kwasu retinowego i hormonu tarczycy, powszechnie nazywany białkiem SMRT, pośredniczy w represji transkrypcji niektórych receptorów jądrowych poprzez promowanie kondensacji chromatyny, zapobiegając w ten sposób dostępowi podstawowej maszynerii transkrypcyjnej. Zgodnie z tą aktywnością, białko to tworzy duży kompleks korepresorowy zawierający SIN3A/B i deacetylazy histonowe HDAC1 i HDAC2. SMRT jest również składnikiem represora N-Cor (corepressor receptora jądrowego), wielopodjednostkowego kompleksu minimalnie złożonego z NCOR1, NCOR2, HDAC3, TBL1X, TBL1R, CORO2A i GPS2. SMRT i korepresor receptora jądrowego N-CoR są powiązanymi korepresorami transkrypcyjnymi, które zawierają dwie różne domeny zdolne do interakcji z nieligandowanymi receptorami jądrowymi w celu tłumienia ich podstawowej aktywności transkrypcyjnej.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje SMRT.
Zastosowanie
Zastosuj przeciwciało anty-SMRT, klon 1SM-1E7 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowane w WB w celu wykrycia SMRT znanego również jako białko powtórzenia CTG 26, mediator wyciszania kwasu retinowego i receptora hormonu tarczycy.
Jakość
Evaluated by Western Blot in human brain lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected SMRT on 10 µg of human brain lysate.
Opis wartości docelowych
~ 275 kDa
Postać fizyczna
Nieoczyszczone mysie monoklonalne IgG2aκ w wodobrzuszu z 0,05% azydkiem sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Praveen Rajendran et al.
Molecular cancer, 10, 68-68 (2011-06-01)
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors are currently undergoing clinical evaluation as anti-cancer agents. Dietary constituents share certain properties of HDAC inhibitor drugs, including the ability to induce global histone acetylation, turn-on epigenetically-silenced genes, and trigger cell cycle arrest, apoptosis, or differentiation