Kluczowe dokumenty
04-1506
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CTCF, klon 1.2.1.5.4
clone 1.2.1.5.4, from mouse
Synonim(y):
Represor transkrypcyjny z palcem cynkowym 11, białko z palcem cynkowym 11, czynnik wiążący CCCTC, czynnik wiążący CCCTC (białko z palcem cynkowym), paralog CTCFL, represor transkrypcyjny CTCF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1.2.1.5.4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTCF(10664)
Opis ogólny
CTCF, znany również jako czynnik wiążący CCCTC, zawiera 11 domen wiążących palec cynkowy (ZF), które pozwalają mu wiązać różne sekwencje docelowe DNA i białka. To wielofunkcyjne białko może działać jako aktywator lub represor transkrypcji. Jako represor transkrypcji, CTCF wiąże się z promotorami genu c-myc kręgowców. Wiąże się również z promotorami PLK i PIM1. CTCF może zapobiegać dostępowi aktywatorów transkrypcyjnych do wzmacniaczy. CTCF działa również jako aktywator transkrypcyjny APP. Jest zaangażowany w różne aspekty regulacji genów, w tym aktywację lub represję promotora, wyciszanie genów zależne od hormonów, izolację chromatyny zależną od metylacji i imprinting genomowy. Mutacje CTCF w tym genie są związane z inwazyjnymi nowotworami piersi, prostaty i guzami Wilmsa, co sugeruje rolę CTCF jako supresora nowotworu.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje CTCF.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu CTCF.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny:
Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w ChIP. (Pugacheva, E., et al. (2005). Human Molecular Genetics. 14(7):953-965.)
Przeciwciało anty-CTCF, klon 1.2.1.5.4 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania CTCF, znanego również jako białko palca 11-cynkowego, czynnik wiążący CCCTC i zostało zatwierdzone w WB, IP i IHC.
Jakość
Evaluated by Western Blot in K562 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected CTCF on 10 µg of K562 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 130 kDa
Uwaga: Izoforma atenuowana poli(ADP-rybozylem), C-końcowe skrócenie lub sumoilacja powodują zmienną migrację białka CTCF na SDS-PAGE, co może przedstawiać CTCF o różnej masie cząsteczkowej na Western Blot. Modyfikacje zależą od typu komórek i warunków wzrostu.
W literaturze odnotowano następujące masy cząsteczkowe: 180 kDa (CTCF-180), 130 kDa (CTCF-130), 82 kDa (CTCF-82), 70 kDa (CTCF-70). Patrz Klenova,E.M.,et al, (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466-473 i Torrano,V,et al, (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759) w celu uzyskania dodatkowych szczegółów.
Powiązanie
Zastępuje: MABE547
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1