Merck
T-177
Supelco
Delta8-Tetrahydrocannabinolic acid A (Delta8-THCA-A) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Kwas (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroksy-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]pirano-2-karboksylowy, Kwas Δ1(6)-tetrahydrokannabinolowy A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.47
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Format
single component solution
temp. przechowywania
-65 to -96°C
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)