Merck
P-172
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonim(y):
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.20
Numer MDL:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
vial of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
mp
152-155 °C (lit.)
format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
Klucz InChI
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3