Kluczowe dokumenty
P-099
Supelco
Psilocin-D10 solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6D10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.33
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania poziomów psylocyny w moczu, surowicy lub osoczu metodą LC/MS lub GC/MS w testach moczu na obecność narkotyków, toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub metodach rozcieńczania izotopów. Psylocyna jest silnym halucynogenem obecnym w większości grzybów psychodelicznych. Znana pod ulicznymi nazwami, takimi jak Shrooms, Boomers lub Musk, psylocyna ma działanie podobne do LSD i DMT.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.