Merck
P-023
Supelco
Phentermine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(C)(C)CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8,11H2,1-2H3
Klucz InChI
DHHVAGZRUROJKS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A Snap-N-Spike® reference solution applicable for use in clinical toxicology or urine drug testing by LC-MS/MS or GC/MS. Phentermine, a phenethylamine analog, is a stimulant and an appetite suppressant. This drug is a constituent of the withdrawn anti-obesity medication fen-phen.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fiona Cameron et al.
Drugs, 72(15), 2033-2042 (2012-10-09)
Vivus' proprietary oral capsule containing phentermine and extended-release (ER) topiramate has been approved in the US for the treatment of obesity. Phentermine is an appetite suppressant, while topiramate is an anti-epileptic medication. The once-daily formulation, known as Qsymia™, is designed
Prescrire international, 22(136), 61-64 (2013-04-18)
The cornerstones of treatment for obesity, and even more so for simple overweight, are dietary measures and physical exercise. There are no drugs with a favourable harm-benefit balance in this setting. A fixed-dose combination of topiramate, an antiepileptic drug, and
Two new drugs approved for obesity.
Annette M Johnson
South Dakota medicine : the journal of the South Dakota State Medical Association, 65(9), 356-357 (2012-10-17)
Eva Manakova et al.
Neuro endocrinology letters, 33 Suppl 3, 179-182 (2013-01-29)
Both, obesity as well as anorexia may be associated with infertility and other complications of pregnancy. Weight loss during pregnancy is therefore considered a risk factor. Weight loss and appetite suppressant are contraindicated during pregnancy, but the unintended exposure is
New medications for weight loss.
Melissa Murfin
JAAPA : official journal of the American Academy of Physician Assistants, 25(12), 59-60 (2013-04-23)
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)