Merck
N-152
Supelco
(±)-Normetanephrine hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Alkohol wanililowy, α-(aminometylo)-, chlorowodorek, (±)-, Benzenometanol, α-(aminometylo)-4-hydroksy-3-metoksy-, chlorowodorek, Chlorowodorek (±)-normetanefryny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in methanol ((as free base))
Format
single component solution
temp. przechowywania
-65 to -96°C
ciąg SMILES
[Cl-].NCC(O)c1cc(c(cc1)O)OC.[H+]
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
Klucz InChI
VKFPRGQZWKTEON-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Normetanefryna, metabolit noradrenaliny, jest markerem guzów wydzielających katecholaminy, takich jak guz chromochłonny. Ten certyfikowany materiał referencyjny jest odpowiedni do monitorowania LC-MS/MS poziomów normetanefryny w moczu lub osoczu do badań diagnostycznych lub endokrynologicznych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)