Merck
N-129
Supelco
Norcarfentanil-13C6 oxalate solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C10H22N2O3 · C2H2O4
Masa cząsteczkowa:
386.35
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1(N([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)C(CC)=O)CCNCC1)OC.OC(C(O)=O)=O
Opis ogólny
Ten stabilny, znakowany wzorzec wewnętrzny jest odpowiedni do oznaczania ilościowego Norcarfentanilu w fentanylu metodami GC/MS lub LC/MS do zastosowań w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej, monitorowaniu recept lub testach narkotykowych w moczu. Norkarfentanyl jest głównym metabolitem karfentanylu w moczu, silnego syntetycznego opioidowego leku przeciwbólowego strukturalnie związanego z fentanylem. Jest on stosowany w połączeniu z innymi opioidami i lekami przeciwbólowymi w celu wywołania lub uzupełnienia znieczulenia ogólnego.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)