Merck
N-049
Supelco
(±)-Norsertraline hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16Cl3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@H]1CC[C@@H](C2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Klucz InChI
YKXHIERZIRLOLD-RISSCEEYSA-N
Opis ogólny
Norsertraline is a major urinary metabolite and N-desmethyl analog of the SSRI antidepressant sertraline. Marketed under trade names such as Zoloft® and Lustral, sertraline is used to treat major depressive, obsessive-compulsive and panic and social anxiety disorders in both adults and children.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bryan W Brooks et al.
Environmental toxicology and chemistry, 24(2), 464-469 (2005-02-22)
Increasing evidence indicates widespread occurrence of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in municipal effluent discharges and surface waters. Studies that characterize the fate and effects of PPCPs in aquatic systems are limited, and to our knowledge, data regarding pharmaceutical
Katherine L Wisner et al.
Journal of clinical psychopharmacology, 26(4), 353-360 (2006-07-21)
Symptom reduction and improvement in functioning in women with postpartum major depression treated with a tricyclic antidepressant versus a serotonin reuptake inhibitor were compared. The design was a double-blind, 8-week comparative trial of nortriptyline (NTP) versus sertraline (SERT) with a
V L Serebruany et al.
Pharmacological research, 43(5), 453-462 (2001-06-08)
Recently, clinical depression has been identified as an independent risk factor for increased mortality in patients following acute coronary events. Although the underlying mechanisms of this link remain uncertain, increased platelet activity has been suggested but never proven as the
Roberto Mandrioli et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 836(1-2), 116-119 (2006-04-04)
A liquid chromatographic method with ultraviolet detection was developed for the analysis of the recent antidepressant sertraline and its main metabolite N-desmethylsertraline in human plasma. The analytes were separated on a C8 reversed phase column, using a mobile phase composed
Zachary N Stowe et al.
The Journal of clinical psychiatry, 64(1), 73-80 (2003-02-20)
The purpose of this study was to attain a new landmark in the area of selective serotonin reuptake inhibitor therapy during lactation by establishing a basis for interpreting infant serum concentrations and for minimizing infant exposure in the absence of