Merck
M-168
Supelco
5-MeO-DMT solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-5-4-11(16-3)8-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ZSTKHSQDNIGFLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-MeO-DMT is a powerful, hallucinogenic tryptamine found in various plants used historically in the preparation of psychotropic snuffs. This certified solution standard is suitable for 5-MeO-DMT testing methods by GC/MS or LC/MS in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geovany Albino de Souza et al.
ACS omega, 5(15), 8804-8815 (2020-04-28)
In this work, a drug delivery system for perillyl alcohol based on the peptide self-assembly containing 3-(2-benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin (C6) as a fluorescent additive is obtained, and its photophysical characteristics as well as its release dynamics were studied by steady-state and time-resolved
Produkty
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M-168-1ML4061833986332