Merck
M-165
Supelco
5-MeO-DALT solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=CCN(CC=C)CCC1=CNC2=CC=C(OC)C=C21
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
Klucz InChI
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Classified as a novel psychoactive substance (NPS) by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 5-MeO-DALT is a hallucinogenic tryptamine that has reports of abuse in Europe and in the United States. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for a variety of GC/MS or LC/MS testing applications including for use in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The HPLC method was first optimized using a ginsenoside standard mixture and was then applied to a sample of American Ginseng root.